5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910388-100MG PC910388-250MG
APOSPC910388-100MGEA 349 DKK
APOSPC910388-100MG APOSPC910388-250MG
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one 95+%
5-Bromo-7-fluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18208093
CAS-nummer: 1260008-29-4