4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 3610 DKK
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molekylvægt: 209.596 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09907679
CAS-nummer: 1379346-32-3