2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910312-1G PC910312-5G
APOSPC910312-1GEA 2840 DKK
APOSPC910312-1G APOSPC910312-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397426
CAS-nummer: 1071156-25-6