2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910274-1G PC910274-250MG
APOSPC910274-1GEA 2730 DKK
APOSPC910274-1G APOSPC910274-250MG
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol 95%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-ol
Formel: C₇H₄F₂O₃
Molekylvægt: 174.102 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18451422
CAS-nummer: 126120-86-3