1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 3510 DKK
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22199810
CAS-nummer: 151276-10-7