2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC910138-1G PC910138-250MG PC910138-5G PC910138-25G
APOSPC910138-1GEA 2950 DKK
APOSPC910138-1G APOSPC910138-250MG APOSPC910138-5G APOSPC910138-25G
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃ClF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22580940
CAS-nummer: 128540-52-3