2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC910102-100MG PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA 339 DKK
APOSPC910102-100MG APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14702313
CAS-nummer: 1211515-87-5