3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909608-1G PC909608-250MG
APOSPC909608-1GEA 4750 DKK
APOSPC909608-1G APOSPC909608-250MG
3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
3-Fluoro-5-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14701970
CAS-nummer: 1214374-67-0