3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9096-1G PC9096-5G
APOSPC9096-1GEA 1270 DKK
APOSPC9096-1G APOSPC9096-5G
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779030
CAS-nummer: 914636-93-4