6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909383-1G PC909383-250MG
APOSPC909383-1GEA 3690 DKK
APOSPC909383-1G APOSPC909383-250MG
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06410074
CAS-nummer: 887982-16-3