4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909184-1G PC909184-5G
APOSPC909184-1GEA 2340 DKK
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₆FNO₂S
Molekylvægt: 187.191 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22489274
CAS-nummer: 78227-84-6