7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909151-1G PC909151-5G
APOSPC909151-1GEA 1640 DKK
APOSPC909151-1G APOSPC909151-5G
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040448
CAS-nummer: 676116-80-6