6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909146-25G PC909146-5G
APOSPC909146-25GEA 6440 DKK
APOSPC909146-25G APOSPC909146-5G
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913844
CAS-nummer: 395673-46-8