8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909145-25G PC909145-5G
APOSPC909145-25GEA 6280 DKK
APOSPC909145-25G APOSPC909145-5G
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913841
CAS-nummer: 1187933-46-5