6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909142-1G PC909142-5G
APOSPC909142-1GEA 1640 DKK
APOSPC909142-1G APOSPC909142-5G
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole
Formel: C₇H₆FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25121771
CAS-nummer: 1445322-54-2