N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909139-1G PC909139-5G
APOSPC909139-1GEA 1640 DKK
APOSPC909139-1G APOSPC909139-5G
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Molekylvægt: 184.168 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16744215
CAS-nummer: 475278-46-7