5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909138-1G PC909138-5G
APOSPC909138-1GEA 1010 DKK
APOSPC909138-1G APOSPC909138-5G
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molekylvægt: 170.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16744213
CAS-nummer: 120381-42-2