2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC909109-1G PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA 889 DKK
APOSPC909109-1G APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Molekylvægt: 188.146 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399853
CAS-nummer: 888739-67-1