Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium trifluoro-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]methyl]boranuide
PC909040-1G PC909040-5G
APOSPC909040-1GEA 218 DKK
APOSPC909040-1G APOSPC909040-5G
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected
Formel: C₁₀H₁₉BF₃N₂O₂·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566514
CAS-nummer: 936329-97-4