5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908991-100MG PC908991-250MG
APOSPC908991-100MGEA 218 DKK
APOSPC908991-100MG APOSPC908991-250MG
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13190260
CAS-nummer: 881190-94-9