N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908954-25G PC908954-5G
APOSPC908954-25GEA 2260 DKK
APOSPC908954-25G APOSPC908954-5G
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molekylvægt: 189.178 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115411
CAS-nummer: 90390-11-7