2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908872-1G
PC908872-250MG
APOSPC908872-1GEA
4470
DKK
APOSPC908872-1G
APOSPC908872-250MG
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene
Formel:
C₇H₆FNO₂S Molekylvægt: 187.191 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18070982 CAS-nummer: 1025509-81-2 |