2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908872-1G PC908872-250MG
APOSPC908872-1GEA 4470 DKK
APOSPC908872-1G APOSPC908872-250MG
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₆FNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18070982
CAS-nummer: 1025509-81-2