7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908855-1G PC908855-250MG
APOSPC908855-1GEA 5130 DKK
APOSPC908855-1G APOSPC908855-250MG
7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel: C₉H₁₁FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369955
CAS-nummer: 886366-21-8