4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908773-1G
PC908773-5G
APOSPC908773-1GEA
1050
DKK
APOSPC908773-1G
APOSPC908773-5G
4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-pyrrolidinobenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂FNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13191603 CAS-nummer: 1197193-31-9 |