N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908769-1G PC908769-5G
APOSPC908769-1GEA 2030 DKK
APOSPC908769-1G APOSPC908769-5G
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine
Formel: C₉H₁₁F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12147622
CAS-nummer: 1152832-76-2