1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908761-1G PC908761-250MG
APOSPC908761-1GEA 1430 DKK
APOSPC908761-1G APOSPC908761-250MG
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₂
Molekylvægt: 169.153 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545823
CAS-nummer: 345-22-2