5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908750-1G PC908750-250MG
APOSPC908750-1GEA 2390 DKK
APOSPC908750-1G APOSPC908750-250MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07643210
CAS-nummer: 815586-68-6