4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908731-100MG PC908731-1G PC908731-250MG
APOSPC908731-100MGEA 1260 DKK
APOSPC908731-100MG APOSPC908731-1G APOSPC908731-250MG
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Formel: C₉H₅FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052336
CAS-nummer: 555155-07-2