7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908520-1G PC908520-250MG PC908520-5G
APOSPC908520-1GEA 698 DKK
APOSPC908520-1G APOSPC908520-250MG APOSPC908520-5G
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione
Formel: C₈H₃BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03150727
CAS-nummer: 380431-78-7