5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908480-100MG PC908480-1G PC908480-250MG
APOSPC908480-100MGEA 828 DKK
APOSPC908480-100MG APOSPC908480-1G APOSPC908480-250MG
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₅FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18819778
CAS-nummer: 199391-70-3