2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908445-100MG PC908445-250MG
APOSPC908445-100MGEA 327 DKK
APOSPC908445-100MG APOSPC908445-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol
Formel: C₆H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18261897
CAS-nummer: 205043-09-0