1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908415-1G PC908415-250MG PC908415-500MG
APOSPC908415-1GEA 5760 DKK
APOSPC908415-1G APOSPC908415-250MG APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Formel: C₅H₇F₂I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26521335
CAS-nummer: 1434142-22-9