Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908371-1G PC908371-500MG
APOSPC908371-1GEA 9500 DKK
APOSPC908371-1G APOSPC908371-500MG
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105921
CAS-nummer: 227607-45-6