4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908211-10G PC908211-1G PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA 9680 DKK
APOSPC908211-10G APOSPC908211-1G APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₅ClFNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19200505
CAS-nummer: 194032-33-2