5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908205-100MG PC908205-250MG
APOSPC908205-100MGEA 414 DKK
APOSPC908205-100MG APOSPC908205-250MG
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11007869
CAS-nummer: 1082041-52-8