5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908171-1G PC908171-250MG
APOSPC908171-1GEA 1450 DKK
APOSPC908171-1G APOSPC908171-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18647721
CAS-nummer: 866862-25-1