Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908031-1G PC908031-250MG PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA 2460 DKK
APOSPC908031-1G APOSPC908031-250MG APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Formel: C₁₀H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26679549
CAS-nummer: 198477-82-6