3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908025-1G PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA 2170 DKK
APOSPC908025-1G APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26687812
CAS-nummer: 1505597-04-5