6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908023-1G PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA 2180 DKK
APOSPC908023-1G APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22490563
CAS-nummer: 1805635-10-2