4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC908006-1G PC908006-250MG PC908006-5G
APOSPC908006-1GEA 1280 DKK
APOSPC908006-1G APOSPC908006-250MG APOSPC908006-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21337355
CAS-nummer: 1427438-75-2