4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908002-1G PC908002-5G
APOSPC908002-1GEA 1530 DKK
APOSPC908002-1G APOSPC908002-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11655738
CAS-nummer: 216982-01-3