2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC908001-1G PC908001-5G
APOSPC908001-1GEA 1590 DKK
APOSPC908001-1G APOSPC908001-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molekylvægt: 193.003 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26407306
CAS-nummer: 1785621-05-7