Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907947-1G PC907947-5G
APOSPC907947-1GEA 1430 DKK
APOSPC907947-1G APOSPC907947-5G
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Methyl 3-fluorobenzoylacetate
Formel: C₁₀H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424771
CAS-nummer: 260246-17-1