Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907941-1G PC907941-5G
APOSPC907941-1GEA 2300 DKK
APOSPC907941-1G APOSPC907941-5G
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Molekylvægt: 182.192 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11555043
CAS-nummer: 587-47-3