(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9079-1G PC9079-250MG
APOSPC9079-1GEA 818 DKK
APOSPC9079-1G APOSPC9079-250MG
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06761859
CAS-nummer: 761390-58-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III