3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907868-100MG PC907868-250MG
APOSPC907868-100MGEA 1210 DKK
APOSPC907868-100MG APOSPC907868-250MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₉FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13180648
CAS-nummer: 937400-07-2