4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907849-1G PC907849-5G
APOSPC907849-1GEA 1640 DKK
APOSPC907849-1G APOSPC907849-5G
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅FN₂O
Molekylvægt: 152.126 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033911
CAS-nummer: 904815-05-0