5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907768-1G PC907768-250MG
APOSPC907768-1GEA 915 DKK
APOSPC907768-1G APOSPC907768-250MG
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₄F₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24564974
CAS-nummer: 933823-89-3