1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907636-1G PC907636-250MG
APOSPC907636-1GEA 4040 DKK
APOSPC907636-1G APOSPC907636-250MG
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₁₀H₁₀FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02055804
CAS-nummer: 514801-12-8